주요 문서
51602
Supelco
Sudan Red B
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
380.44
색상 지수 번호:
26110
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
173-175 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
Cc1cccc(c1)\N=N\c2ccc(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b27-25+,28-26+
InChI key
NHXXLZBKTKNTEF-NBHCHVEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)