주요 문서
52941
Supelco
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) propionyl ester, Propanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D3H16NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
220.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI key
UFAHZIUFPNSHSL-FPUGOENOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)