주요 문서
55107
Supelco
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) hexadecanoyl ester, Hexadecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23D3H42NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
402.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
InChI key
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)