주요 문서
53177
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥95%
동의어(들):
BMIMMeSO4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
250.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.