주요 문서
55639
Supelco
Tebuconazole-(tert-butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
Tebuconazole-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16D9H13ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
316.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥97 atom % D
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1CCC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(O)CN2N=CN=C2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-GQALSZNTSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2