주요 문서
90047
Supelco
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
O,O-Di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) thiophosphate, Chlorpyriphos-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D10HCl3NO3PS
CAS Number:
Molecular Weight:
360.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥95 atom % D
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥97.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[P](=S)(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])Oc1nc(c(cc1Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
관련 카테고리
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)