주요 문서
55898
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 500000 μS/cm at 25 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
2.5-10% HCl (T)
전도도
495000-505000 μS/cm at 25 °C
density
1.011-1.047 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conductivity standard can generally be used for the calibration of conductivity sensors for conductivity measurements. The conductivity standard solution for conductivity measurements, is either sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null