주요 문서
56255
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
동의어(들):
Calibration standard for conductivity meter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
2.5-10% KCl (T)
전도도
49500-50500 μS/cm at 25 °C
density
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Itis a calibration standard for conductivity meter verification.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)