주요 문서
56982
Supelco
Potassium phthalate monobasic
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-100.5% (HPLC)
동의어(들):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCC6H4COOK
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
분석
99.5-100.5% (HPLC)
형태
solid
품질
LiChropur
기술
HPLC: suitable
손실
≤0.5% loss on drying
pH
3.0-5.0
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
UV 흡수
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)