주요 문서
89273
Supelco
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161705
NACRES:
NA.21
형태
liquid
Quality Level
품질
LiChropur
농도
0.127-0.140 M
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.330-1.340
pH
10.0-10.4
density
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1