주요 문서
60756
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
동의어(들):
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
제품명
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
Grade
for column chromatography
Quality Level
양식
gel form
품질
fully end-capped
기술
LPLC: suitable
표면적
380 m2/g
Matrix
Silica
기질 활성군
C18 phase
입자 크기
15-25 μm
공극 크기
100 Å pore size
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
for reversed phase chromatography; designed for special tuning of selectivity
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)