주요 문서
61025
Millipore
Legionella (GVPC) Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
적합성
Legionella spp.
성분
(per vial, sufficient for 490 ml medium)
Glycine 1.5 g
Vancomycin hydrochloride 0.5 mg
Polymyxin B sulphate 39600 IU
Cycloheximide 40 mg
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1