주요 문서
43753
Millipore
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 11731:2017
Quality Level
무균
sterile
형태
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Legionella spp.
애플리케이션
A chemical enrichment supplement without L-Cysteine for presumptive identification of Legionella species.
성분
(per vial, sufficient for 450 ml medium)
ACES Buffer/Potassium hydroxide 5g
Ferric pyrophosphate, soluble 0.125g
α-Ketoglutarate 0.5g
Distilled water 50ml
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2