주요 문서
61849
Supelco
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
178.27
Beilstein:
1866730
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
ibuprofen
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1% water
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
InChI key
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)