PHR1004
Ibuprofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
IB, IBU, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 539
traceable to Ph. Eur. I0020000
traceable to USP 1335508
API family
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ibuprofen is a substituted arylpropionic acid, used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.