주요 문서
67884
Supelco
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NA.21
Grade
for fluorescence
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
농도
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
형광
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
검출 방법
fluorometric
저장 온도
2-8°C
일반 설명
recommended storage temperature 15 °C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)