주요 문서
70055
Supelco
Methyl myristelaidate
analytical standard
동의어(들):
Methyl trans-9-tetradecenoate, Myristelaidic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.38
Beilstein:
5251691
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
RWIPSJUSVXDVPB-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)