추천 제품
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
형태
liquid
농도
49-51% in water
기술
ion chromatography: suitable
불순물
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
음이온 미량물
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Metrohm IC application note AN-P-055:Lactose residues in "lactose-free" milk.
결합
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter