product name
GDS Vapor-Lock, BioControl, For use with GDS
Quality Level
형태
liquid
사용
sufficient for 30 tests
유통기한
1‑5 yr
포장
vial of 1.2 mL
제조업체/상표
BioControl Systems 73074-30
저장 조건
room temperature (Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
기술
PCR: suitable
색상
colorless
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
저장 온도
room temp
일반 설명
GDS Vapor-Lock (or mineral oil) is a hydrophobic, low-viscosity PCR encapsulation barrier. It is compatible with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q (RGQ) thermocycler.
애플리케이션
GDS Vapor-Lock is intended for use with positive control samples only. It minimizes the potential for the release of the amplified DNA into the laboratory environment.
성분
One vial, 1.3 mL, sufficient for 30 tests
호환성
BioControl GDS
검사법
PCR
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
437.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
225.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.