주요 문서
74346
Supelco
Phenylpyruvic acid
analytical standard
동의어(들):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2COCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
Beilstein:
2207312
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-154 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)