주요 문서
81330
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
동의어(들):
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.398
점도
15-40 mPa.s(20 °C)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reducing agent
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
399.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
204 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)