87793
4-Methyl-5-(sulfomethylamino)-2-(2-thiazolylazo)benzoic acid
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
동의어(들):
TAMB water-soluble, TAMSMB
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N4O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
356.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥90%
양식
powder
품질
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
InChI key
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
TAMSMB is a water-soluble analog of TAMB sensitive colorimetric reagent of Cu, Co, Ni, Fe(II), and Pd. TAMB is utilized for the determination of the Cu ion in serum. Other metals can be masked with EDTA. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)
K. Imai et al.
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)
H. Wada et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)