주요 문서
91499
Supelco
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
동의어(들):
L-Carnitine lithium glutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21NO6 · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
275.30 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥92.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)