주요 문서
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤15% water (calculated from elemental analysis)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
UEFRDQSMQXDWTO-RKDXNWHRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)