주요 문서
79301
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11D3H18NO5
Molecular Weight:
250.31
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -44.0 to -38.0°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)CC([O-])=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)