Key Documents
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO6 · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
247.25 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥90.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
acetone
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)