주요 문서
91977
Supelco
Perfluorononanoic acid
analytical standard
동의어(들):
Heptadecafluorononanoic acid, Perfluorononanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)7COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
464.08
Beilstein:
1897287
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
96.5-103.0% (T)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
59-62 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
InChI key
UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.