추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Methyl undecanoate may be used as an internal standard for the gas chromatographic analysis of biodiesel obtained via transesterification of Pistacia chinensis oil, catalyzed by mixed oxides of calcium and cerium.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Transesterification of Pistacia chinensis oil for biodiesel catalyzed by CaO?CeO 2 mixed oxides
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 90, 1868-1874 (2011)
프로토콜
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.