Key Documents
99357
Supelco
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
제품 라인
Selectophore
Quality Level
형태
liquid
구성
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)