A0300000
Adrenaline tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol D-hydrogen bitartrate salt, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, L-Epinephrine D-hydrogentartrate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
adrenaline
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객