추천 제품
Grade
analytical standard, for drug analysis
Quality Level
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
농도
1.0 mg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.C[C@H](N)Cc1ccccc1.C[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChI key
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
유전자 정보
human ... SLC18A2(6571)
애플리케이션
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
프로토콜
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Chromatograms
suitable for GCapplication for HPLCapplication for HPLCsuitable for GC자세히 표시자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.