주요 문서
BCR705
Linde Type A Zeolite
BCR®, certified reference material
동의어(들):
Zeolite, Linde Type A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
애플리케이션
Linde type A zeolite has been used as a host in the preparation of drug delivery system containing 5-fluorouracil.
분석 메모
For more information please see:
BCR705
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Comparison of different silica microporous structures as drug delivery systems for in vitro models of solid tumors
Vilaca N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7, 13104-13111 (2017)