주요 문서
C203
Supelco
2-Chloro-2-deoxy-D-glucose
analytical standard
동의어(들):
2-CIDG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11ClO5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
형태
solid
분석물 화학적 분류
oligosaccharides
저장 조건
desiccated
기술
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
PET imaging: suitable
gas chromatography (GC): suitable
색상
white
mp
139-145  °C
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
주의사항
Hygroscopic. Air-sensitive.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)