Key Documents
ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
동의어(들):
Arsenobetaine solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
3933180
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
matrix material
SMILES string
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)