생물학적 소스
synthetic
Quality Level
설명
non-ionic
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
불순물
≤0.1% Dioxane
색상
white to off-white
유용한 pH 범위
5-7 (50 g/L)
mp
105 °C ((221 °F))
solubility
water: 0.05 g/L, clear
응용 분야
cell analysis
life science and biopharma
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the induction of protein expression in Lactobacillus reuteri GroEL and mutants
- in the induction of protein expression in Escherichia coli
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
재구성
호환 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
프로토콜
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.