M8054
Manganese(II) chloride tetrahydrate
meets USP testing specifications
동의어(들):
Manganese chloride hydrate, Manganese chloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
About This Item
추천 제품
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
분석
98.0-101.0% dry basis
양식
flakes
mp
58 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Brain
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)