포장
pkg of 14 g
제조업체/상표
NIST®
기술
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
저장 온도
15-25°C
일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the calibration of equipment used to measure particle size distributions (PSD) in the 18μm to 55μm range. SRM 1985 consists of a single bottle containing approximately 14 g of tungsten carbide/cobalt powder.
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.