주요 문서
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.11
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
포장
pkg of 2 g
제조업체/상표
NIST®
형식
neat
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)