추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
형태
powder
포장
pkg of 30 g
제조업체/상표
NIST®
pKa(25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
응용 분야
general analytical
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
SRM 2186II solution is recommended for the calibration of pH meters to use for the measurement of pD in deuterium oxide.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객