주요 문서
NIST3300
Curcumin Extract of Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
양식
powder
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
food and beverages
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Bisdemethoxycurcumin (C19H16O4), Desmethoxycurcumin (C20H18O5), Curcumin (C21H20O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)