주요 문서
NIST620
Soda lime flat glass
NIST® SRM® 620
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of set (3)
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
glass & ceramic
형식
matrix material
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Sodium oxide (Na2O), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Aluminium dioxide (Al2O3), Potassium oxide (K2O), Sulfur trioxide (SO3), Arsenic trioxide (As2O3), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1