주요 문서
PHL80357
Astragaloside III
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-6,16,25-trihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-xylopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H68O14
CAS Number:
Molecular Weight:
784.97
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)(C)[C@H](CC1)C[C@@]1(C)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]45[C@@]([C@]3(C)C[C@@H]2O)([H])C[C@H](O)C6C(C)(C)[C@@H](O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)CO7)CC[C@@]64C5
InChI
1S/C42H70O13/c1-36(2)26(54-35-31(27(47)23(46)18-52-35)55-34-30(50)29(49)28(48)24(17-43)53-34)9-11-42-19-41(42)13-12-39(6)33(38(5)10-8-20(15-38)37(3,4)51)22(45)16-40(39,7)25(41)14-21(44)32(36)42/h20-35,43-51H,8-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32?,33-,34+,35+,38+,39-,40+,41+,42-/m1/s1
InChI key
UBLUIAORQHLKTI-YMVJACEHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)