About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
370.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc5c(cc4)OCO5)C1)c2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C21H22O6/c1-22-16-5-3-12(7-18(16)23-2)20-14-9-25-21(15(14)10-24-20)13-4-6-17-19(8-13)27-11-26-17/h3-8,14-15,20-21H,9-11H2,1-2H3/t14-,15-,20-,21+/m0/s1
InChI key
AWOGQCSIVCQXBT-LATRNWQMSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.