주요 문서
PHL89464
Cucurbitacin I
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Elatericin B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H42O7
CAS Number:
Molecular Weight:
514.65
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
InChI key
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)