주요 문서
PHL89720
Jujuboside B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Jujubopside B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H84O21
CAS Number:
Molecular Weight:
1045.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(CO5)C[C@@]65[C@]4([H])[C@@](C)(O)C[C@H](C=C(C)C)O6)([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]7([H])OC[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO9)[C@H]7O[C@@]%10([H])
InChI
1S/C52H84O21/c1-22(2)15-24-16-50(8,63)42-25-9-10-30-48(6)13-12-31(47(4,5)29(48)11-14-49(30,7)51(25)20-52(42,73-24)66-21-51)69-45-41(72-44-38(62)35(59)32(56)23(3)67-44)39(27(55)19-65-45)70-46-40(36(60)34(58)28(17-53)68-46)71-43-37(61)33(57)26(54)18-64-43/h15,23-46,53-63H,9-14,16-21H2,1-8H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43-,44-,45-,46-,48-,49+,50-,51-,52-/m0/s1
InChI key
OAVAUZCEOWCYCC-QEOGCQCLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)