생물학적 소스
plant (Semen Ziziphus spinosa)
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C[C@@H](C[C@@]1(O)C)O[C@]2(OC3)[C@@]1([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]([C@]43C2)(C)CC[C@@]6([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@@](OC[C@@H]7O)([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@](O9)([H])[C@H](O[C@@]%10([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]
InChI
1S/C58H94O26/c1-23(2)15-25-16-56(8,72)47-26-9-10-32-54(6)13-12-33(53(4,5)31(54)11-14-55(32,7)57(26)21-58(47,84-25)76-22-57)80-51-46(83-50-43(71)38(66)34(62)24(3)77-50)44(28(61)19-74-51)81-52-45(82-49-41(69)35(63)27(60)18-73-49)40(68)37(65)30(79-52)20-75-48-42(70)39(67)36(64)29(17-59)78-48/h15,24-52,59-72H,9-14,16-22H2,1-8H3/t24-,25-,26+,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,47-,48+,49-,50-,51-,52-,54-,55+,56-,57-,58-/m0/s1
InChI key
KVKRFLVYJLIZFD-OQVAHBRNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.