주요 문서
PHL89731
Mesaconitine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1a,3a,6a,14a,15a,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-aconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-acetate 14-benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H45NO11
CAS Number:
Molecular Weight:
631.71
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)