추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. Y0000280
traceable to USP 1133570
API family
chondroitin sulfate
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객