PHR1987
Omeprazole Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-[(RS)-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]--6-methoxy-1H-benzimidazol, 4-Desmethoxy Omeprazole
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 30 mg
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(Cc3ncc(cc3C)C)c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
ZMXZYNHJPJEPAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객