PHR2021
Candesartan Cilexetil Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Candesartan, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid(Candesartan Cilexetil Related Compound G), 2-Ethoxy 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}benzimidazole-7-carboxylic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1087870
API family
candesartan
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 20 mg
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)O
InChI
1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
InChI key
HTQMVQVXFRQIKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객